Wichtige Dokumente
SY3H3249F554
Synthonix Corporation
N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Homoserine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D37944-100MG
79,60 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D37944-100MG
79,60 €
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-hydroxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChIKey
PZEMWPDUXBZKJN-LURJTMIESA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37944.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)