Wichtige Dokumente
SY3H3249F48E
Synthonix Corporation
4-Chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C38756-250MG
121,24 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C38756-250MG
121,24 €
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O3S/c1-12-5-3-4(7)8-6(9-5)13(2,10)11/h3H,1-2H3
InChIKey
DMNJKRNLPLOTAG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38756.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)