Merck
SY3H3249F101
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-aminoacetate
Größe auswählen
1 G
82,05 €
5 G
84,50 €
10 G
90,62 €
Lieferanten-SKU: A38454-1G
82,05 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
82,05 €
5 G
84,50 €
10 G
90,62 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A38454-1G
82,05 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl aminoacetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChIKey
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38454.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/38454.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)