Wichtige Dokumente
SY3H11AB2000
Synthonix Corporation
4-Iodotetrahydrothiopyran
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: I31818-1G
170,23 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: I31818-1G
170,23 €
Iupac Name
4-iodotetrahydro-2H-thiopyran
Inchi Code
1S/C5H9IS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
InChIKey
JVBIONNYIWEILC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31818.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)