Wichtige Dokumente
SY3H11AB1F6A
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B1947-100MG
415,18 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B1947-100MG
415,18 €
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
FINHAWHABHPACF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1947.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)