Merck
SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Größe auswählen
1 G
139,61 €
5 G
274,33 €
10 G
476,42 €
Lieferanten-SKU: A1860-1G
139,61 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
139,61 €
5 G
274,33 €
10 G
476,42 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A1860-1G
139,61 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
InChIKey
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1860.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)