Merck
SY3465085213
Synthonix Corporation
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
390,68 €
500 MG
684,62 €
1 G
990,81 €
Lieferanten-SKU: T19274-250MG
390,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
390,68 €
500 MG
684,62 €
1 G
990,81 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T19274-250MG
390,68 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)1-5(2-6)3-11-4-5;/h11-12H,1-4H2;1H
InChIKey
BWQKNPAVNJHNLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/19274.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19274.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)