Wichtige Dokumente
SY3465084370
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(4-hydroxy-1-methylcyclohexyl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B25423-100MG
329,45 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B25423-100MG
329,45 €
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-1-methylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-12(4)7-5-9(14)6-8-12/h9,14H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
InChIKey
JJAVBBNDEUQQSR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25423.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)