Merck
SY3465084271
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-oxobicyclo[3.2.1]octan-8-yl}carbamate
Größe auswählen
100 MG
647,88 €
250 MG
1.039,80 €
500 MG
1.701,17 €
Lieferanten-SKU: B20743-100MG
647,88 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
647,88 €
250 MG
1.039,80 €
500 MG
1.701,17 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B20743-100MG
647,88 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1R,5S)-3-oxobicyclo[3.2.1]octan-8-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11-8-4-5-9(11)7-10(15)6-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
UFRMIMOAWPURFR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/20743.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20743.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)