Merck
SY3465083966
Synthonix Corporation
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Größe auswählen
1 G
525,41 €
5 G
1.688,92 €
10 G
3.317,84 €
Lieferanten-SKU: A19606-1G
525,41 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
525,41 €
5 G
1.688,92 €
10 G
3.317,84 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A19606-1G
525,41 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(azetidin-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-2-1-5-3-7-4-5;/h5,7H,1,3-4H2;1H
InChIKey
SJSKCHPFJJQTBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/19606.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19606.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)