Merck
SY3432450455
Synthonix Corporation
exo-8-Oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Größe auswählen
250 MG
978,56 €
500 MG
1.590,94 €
1 G
2.350,28 €
Lieferanten-SKU: X13633-250MG
978,56 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
978,56 €
500 MG
1.590,94 €
1 G
2.350,28 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X13633-250MG
978,56 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3s,5S)-8-oxabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-5-3-6-1-2-7(4-5)9-6/h5-8H,1-4H2/t5-,6-,7+
InChIKey
CSGTZGMKSPXFEQ-POBXSPIYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/13633.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13633.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)