Merck
SY3432449650
Synthonix Corporation
6-Amino-1-Boc-1-azaspiro[3.3]heptane
Größe auswählen
100 MG
525,41 €
250 MG
733,61 €
500 MG
1.407,23 €
Lieferanten-SKU: A14841-100MG
525,41 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
525,41 €
250 MG
733,61 €
500 MG
1.407,23 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A14841-100MG
525,41 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(13)6-8(12)7-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChIKey
BGRGEIZJUAJNAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/14841.html
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/14841.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)