Merck
SY3432448816
Synthonix Corporation
7-methyl-7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
549,90 €
Lieferanten-SKU: M13855-1G
549,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
549,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M13855-1G
549,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-3-6(8(12)13)5-2-9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
FIWMPOOBKALXOP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13855.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/13855.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)