Merck
SY3428347685
Synthonix Corporation
2,7-Diaza-spiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester 9-ethyl ester
Größe auswählen
100 MG
231,47 €
250 MG
353,94 €
500 MG
549,90 €
Lieferanten-SKU: D10630-100MG
231,47 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
231,47 €
250 MG
353,94 €
500 MG
549,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D10630-100MG
231,47 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tert-butyl 9-ethyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H26N2O4/c1-5-20-12(18)11-8-16-9-15(11)6-7-17(10-15)13(19)21-14(2,3)4/h11,16H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
LKKYIMUKDUHHII-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10630.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10630.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)