Merck
SY3371478632
Synthonix Corporation
5-Methylsulfonyltetrazole
Größe auswählen
1 G
362,51 €
5 G
965,09 €
Lieferanten-SKU: M5182-1G
362,51 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
362,51 €
5 G
965,09 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M5182-1G
362,51 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(methylsulfonyl)-1H-tetraazole
Inchi Code
1S/C2H4N4O2S/c1-9(7,8)2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
InChIKey
IURGLLWWASFDGT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5182.html
Piktogramme
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/5182.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)