Merck
SY3371478024
Synthonix Corporation
3-Hydroxy-1-methylazetidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-methyl-3-azetidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c1-5-2-4(6)3-5;/h4,6H,2-3H2,1H3;1H
InChIKey
GYTMWEWMNIDGQA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0109.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0109.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)