Merck
SY3371476552
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Größe auswählen
5 G
641,76 €
Lieferanten-SKU: B4845-5G
641,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
641,76 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B4845-5G
641,76 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2
InChIKey
WDNLCUAIHSXPBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4845.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/4845.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)