Z777174
Proteomix® WCX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materialien
PEEK
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 402NP10P-4625
Verpackung
1 ea of
Parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
weak cation exchange phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)