Merck
Z777156
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Proteomix® SCX-NP5 starke Kationenaustauschsäule, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 401NP5-2105
Verpackung
1 ea of
Parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix-Säulen sind mit Poly(styroldivinylbenzol)-Teilchen bepackt, die von einer hydrophilen Polymerschicht, die ein Netzwerk aus schwachen (WCX) oder starken (SCX) Kationenaustuschgruppen enthält, geschützt wird. Verwenden Sie Proteomix-Säulen für die Analyse oder Aufreinigung auf kleinem Maßstab von positiv geladenen Biopolymeren, einschließlich Glykoproteinisoformen und mAb-Varianten.
Proteomix-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn about the separation of several charge variants of two monoclonal antibodies, NISTmAb and Infliximab, using a polymeric cation exchange column and MS-compatible mobile phases.