Y0002265
Procain-Benzylpenicillin für die Peakidentifizierung A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Benzylpenicillin Procainsalz, 3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, compd. with 2-(diethylamino)ethyl p-aminobenzoate (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
penicillin & derivatives
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
S2[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]3NC(=O)Cc4ccccc4.N(CCOC(=O)c1ccc(cc1)N)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChIKey
WHRVRSCEWKLAHX-LQDWTQKMSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)