Wichtige Dokumente
Y0002244
Aciclovir für die Identifizierung von Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Acycloguanosin, 9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-guanin, Acyclovir
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
acyclovir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChIKey
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)