Y0002175
Olanzapin-embonat Monohydrat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, hydrate (1:1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
olanzapine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H16O6.C17H20N4S.H2O/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3;1H2
InChIKey
ZIMCQJVMPKQQPB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)