ULSD20-100
ULTRA LOW SULFUR IN DIESEL OIL, 0-100PPM
set of 5 × 100 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Verpackung
set of 5 × 100 mL
Konzentration
20-100 ppm
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Sulfur with Ultra Low Diesel Fuel. Concentrations of 20, 40, 60, 80 and 100 ppm. 100 mL each.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)