Merck
SU860155
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
beige silicon liner
blue polypropylene screw cap (open-top)
Leistungsmerkmale
UltraBond
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1 × 1000 ea (SU860155)
Verfügbarkeit
not available in USA
Dicke
1.3 mm
Fitting
for 9 mm (short thread)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)