Merck
SAAR5825520
Natriumsulfit
anhydrous, univAR
About This Item
Lineare Formel:
Na2SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChIKey
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)