SAAR3223400
Iodine Indicator
Vitex
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116100
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 100 g (SAAR3223400DC)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)