Wichtige Dokumente
SAAR191586
Natriumthiosulfat -Lösung
0.1 N
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191586LL)
Konzentration
0.1 N
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)