Merck
SAAR191122
Potassium iodate-iodide N/64 solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191122LC)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)