Merck
SAAR1863040
Diethylether
univAR
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
bp:
34.6 °C (lit.)
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Produktlinie
univAR
Selbstzündungstemp.
320 °F
Expl.-Gr.
36.5 %
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)