Merck
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Verpackung
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH-Wert
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
For laboratory use only
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)