Merck
RAD130
radiello Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Agentur
EPA TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002, 1004
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Haftungsausschluss
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for sampling compound(s) listed in the method*
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile organic compounds in air, Laboratory method using diffusive samplers, solvent desorption and gas chromatograpy
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Aleksander Maria Astel et al.
Water, air, and soil pollution, 224(4), 1503-1503 (2013-04-12)
Normative regulations on benzene in fuels and urban management strategies are expected to improve air quality. The present study deals with the application of self-organizing maps (SOMs) in order to explore the spatiotemporal variations of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
C Minoia et al.
The Science of the total environment, 192(2), 163-182 (1996-12-02)
A study using individual dosimetry to evaluate the daily inhaled dose of sixteen aromatic and aliphatic hydrocarbons in three groups of primary school children, living in three Italian towns with 50,000 inhabitants or less, (Treviglio-Lombardy; Poggibonsi-Tuscany; Valenza-Piedmont) is presented. The
Artikel
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.