Wichtige Dokumente
PS901
Dimethylphthalat
analytical standard
Synonym(e):
DMP
About This Item
Qualität
analytical standard
Selbstzündungstemp.
1033 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-901
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
146.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)