Wichtige Dokumente
PS690-250MG
Hexachlorbenzol
analytical standard
Synonym(e):
HCB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 250 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-690
bp
323-326 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
227-229 °C (lit.)
SMILES String
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChIKey
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)