Merck
PS611
Tetrachlorvinphos
analytical standard
Synonym(e):
Stirofox
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9Cl4O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.96
Beilstein:
1890909
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1000 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-611
mp (Schmelzpunkt)
97-98 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
SMILES String
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
InChIKey
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)