PHL89583
(−)-Borneol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
InChIKey
DTGKSKDOIYIVQL-QXFUBDJGSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
150.8 °F
Flammpunkt (°C)
66 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?