Wichtige Dokumente
N11874
Ethofumesat
analytical standard
About This Item
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1 g
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-1045
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
SMILES String
CCOC1Oc2ccc(OS(C)(=O)=O)cc2C1(C)C
InChI
1S/C13H18O5S/c1-5-16-12-13(2,3)10-8-9(18-19(4,14)15)6-7-11(10)17-12/h6-8,12H,5H2,1-4H3
InChIKey
IRCMYGHHKLLGHV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)