N11502
Kupfer-oxychlorid
technical grade
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Verpackung
ampule of 1 g
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-292
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Format
neat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)