Merck
K08971305
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® X10CLP10
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
100 mm × 10 mm
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)