Merck
K08971296
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 2.1 mm
Synonym(e):
Kromasil C18
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
XF1CLD05
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
50 mm × 2.1 mm
Partikelgröße
1.8 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)