Merck
K08670741
Kromasil® C8 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR100-3.5-C8-2.1X150
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
150 mm × 2.1 mm
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
3.5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)