Merck
IP336GOSUD
Schwefel in synthetischem Diesel, IP 336
Calibration Set D
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set D
2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)