G005967
HPLC Analysis of RNA on Proteomix® WAX-NP5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Proteomix WAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777262)
mobile phase: (A) 20 mmol Tris, pH 6.0; (B): A + 1.0 M NaCl
gradient: 20%-100%B (40 min)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: Ambient
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: RNA
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)