Merck
G005606
HPLC Analysis of 2-AMP and Piroxicam on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53590-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, pH=3; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 1635 psi (113 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL Piroxicam and 10 μg/mL 2-AMP in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    2-Aminopyridine
    Piroxicam
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)