Merck
G001709
Alkohole und Kohlenwasserstoffe
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Equity-1, 30 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (28076-U)
oven: 40 °C (5 min), 8 ºC/min to 225 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 275 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec @ 40 °C
injection: 0.1 μL, split 100:1
liner: split, cup design
sample: 32 component mixed solvent sample, equal by weight
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)