Merck
ETWA70
Zertifizierter Alkohol-Referenzstandard
70% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)