ES5650
ChromegaChiral™ Chiral CC2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
ChromegaChiral™
Hersteller/Markenname
ES Industries 125251-CC2
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
3-chloro-4 methylphenylcarbamate phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
1000 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)