ES5152
GreenSep™ Cyano SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Materialien
stainless steel column
Produktlinie
GreenSep™
Hersteller/Markenname
ES Industries 155191-GS-CN
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)