Wichtige Dokumente
CRM78294
Octadekan
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
8.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 119 °C)
Produktlinie
TraceCERT®
Selbstzündungstemp.
455 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
317 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Dichte
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChIKey
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
330.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
166 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)