CRM1891
F.A.M.E. Mix GLC-10
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
certificate is enclosed in each package
Verpackung
pkg of 100 mg (Neat)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
multi-component solution
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)