99-0077
Fettsäuren, frei, in Parmesan
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: 100 mg cheese in 40 mL vial
SPME fiber: 65 μm Carbowax/divinylbenzene StableFlex (57336-U)
extraction: 65 °C 15 min (headspace)
desorption process: 250 °C, 1 min
column: Nukol, 15 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24106-U)
oven: 50 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 250 °C
injection: splitless/split (closed 1 min), 250°C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm liner
sample: Parmesan cheese
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
food and beverages
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Standard
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)